Documents
1.09950
Supelco
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
Antichlor
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable