Principaux documents
1.07815
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
100 G
257,00 $
250 G
343,00 $
1 KG
858,00 $
25 KG
15 250,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
257,00 $
250 G
343,00 $
1 KG
858,00 $
25 KG
15 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Sn · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-868-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Forme
solid
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
Pf
38 °C (anhydrous substance)
Densité
2.71 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: This study explores the role of precursor concentration, including Tin(II) chloride dihydrate, in the control of particle size and crystal size during the fabrication of cerium-doped tin oxide nanomaterials. These parameters critically influence the optical properties and energy gap of the produced nanomaterials, making the compound valuable in applications like sensors, catalysts, and energy devices (Al-Hada NM et al., 2021).
Liaison
Replaces: SX0885-1
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, SnCl₂·2H₂O): 98.0 - 103.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in hydrochloric acid: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable