Principaux documents
1.04419
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
Synonyme(s) :
Mercury(II) chloride, Mercury dichloride
50 G
281,00 $
250 G
562,00 $
1 KG
1 400,00 $
281,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
281,00 $
250 G
562,00 $
1 KG
1 400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-299-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
281,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Forme
solid
Résidus de réduction
≤0.02%
Perte
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
pb
302 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
280.7 °C
Densité
5.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2000 kg/m3
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
HgCl2:, passes test
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Solution in Ether: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Mercury(I)-chloride: passes test
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum): ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable