8.18150
Tin(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride
Forme
powder
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
623 °C/1013 hPa
Pf
246 °C
Solubilité
2700 g/L
Densité
3.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity (ICP-OES): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable