Principaux documents
LH20100
Supelco
Sephadex® LH-20 Size Exclusion Resin
140-550 mesh
Synonyme(s) :
Sephadex lipophile®
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Sephadex® LH-20,
Forme
slurry
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Agarose
Groupe de la matrice active
polymer
Gonflement
1 g swells to 4 mL (water, methanol)
Taille des billes
25-100 μm
Plage de pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Température de stockage
room temp
Application
Sephadex® LH-20 est une résine à base de dextrane réticulée utilisée avec des phases mobiles de solvants organiques pour la chromatographie de perméation sur gel, de séparation à phase normale et d′adsorption des lipides, stéroïdes, acides gras, hormones, vitamines, etc. Il est également utilisé dans la chromatographie par filtration sur gel, dans la chromatographie de protéines, et comme milieu de filtration sur gel, résine et milieu de séparation.
Sephadex® LH-20 a été utilisé pour isoler des composés polyphénoliques bioactifs de génotypes de mûres et pour isoler le tryptophane d′un extrait aqueux de rhizomes de lotus.
Informations légales
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Beatriz Pereira Moreno et al.
Chemistry & biodiversity, 17(3), e1900694-e1900694 (2020-02-06)
Studies of the phytotoxic effects between plants can be a crucial tool in the discovery of innovative compounds with herbicide potential. In this sense, we can highlight ruzigrass (Urochloa ruziziensis), which is traditionally used in the crop rotation system in
A K Tandon et al.
Cancer research, 46(7), 3375-3377 (1986-07-01)
We described recently a modified charcoal-gelatin (MCG) assay for measuring progesterone receptor activity in low-protein cytosols. We showed that pre-mixing of gelatin with sample cytosols (final gelatin concentration 0.1%) and removal of unbound steroid by a 1% charcoal suspension with
Z Piskornik et al.
Plant physiology, 50(1), 176-182 (1972-07-01)
The "bound auxin" of Zea mays, first described by Berger and Avery (Amer. J. Bot. 1944; 31: 199-203) has been purified and partially characterized. It is an indole-3-acetic acid-containing, high molecular weight, lipophilic cellulosicglucan. The indole-3-acetic acid is in ester
Attila Hunyadi et al.
PloS one, 6(8), e23922-e23922 (2011-09-14)
Protoapigenone, a natural flavonoid possessing an unusual p-quinol moiety on its B-ring, is a novel prospective anticancer agent with low toxicity that is currently in development. The first economical, one-step synthesis of protoapigenone from apigenin is described on up to
A Cahouet et al.
International journal of pharmaceutics, 242(1-2), 367-371 (2002-08-15)
The aim of the present work was to study the biodistribution of a radiolabeled lipidic nanocapsule formulation after intravenous administration in rat by scintigraphy and gamma counting. This formulation is expected to be used as anticancer agent delivery devices and
Protocoles
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.