Principaux documents
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
25 UNITS
483,00 $
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
483,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass plate
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 20 cm
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Glass plates 20 x 10 cm