1.05642
Plaques de CCMHP (HPTLC), Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Gel de silice sur plaques pour de HPTLC
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Taille des particules
5-6 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 - 0,84 ml/g
d50 (diffraction laser, distribution granulométrique) : 5 - 7 µm
Épaisseur de couche : 150 - 200 µm
Écart par rapport à l′épaisseur de couche, par plaque : ≤ 35 µm
Analyses chromatographiques :
A) Analyse colorimétrique
valeurs hRf
- bleu vif organol, analyse colorimétrique, lipophile :
17 - 22
- Ceres Black G, analyse colorimétrique, lipophile : 38 - 43
- Ceres Violet BRN, analyse colorimétrique, lipophile : 58 - 64
indice de séparation
- analyse colorimétrique, lipophile :
≥ 10,0
B) Analyse de stéroïdes
valeurs hRf
- hydrocortisone, analyse de stéroïdes :
23 - 29
- substance S de Reichstein, analyse de stéroïdes : 36 - 45
-, méthyltestostérone, analyse de stéroïdes : 43 - 52
indice de séparation
- analyse de stéroïdes :
≥ 10,5
Valeur typique déterminée sur une plaque conditionnée
Éluant A) Toluène (45 % d′humidité relative)
Éluant B) Acétate d'éthyle/Toluène (95+5 v/v; 20 % d′humidité relative)
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
Protocoles
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.