Principaux documents
1.01534
Supelco
Silver sulfate
extra pure
Synonyme(s) :
Silver sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ag2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-653-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
655 °C
Solubilité
8 g/L
Densité
5.45 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.3 %
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable