Principaux documents
P5493
Sigma-Aldrich
Solution tampon phosphate
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
Solution tampon phosphate, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Niveau de qualité
100
200
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Impuretés
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Couleur
colorless
pH
7.2-7.6 (25 °C)
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Adéquation
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
Application(s)
advanced drug delivery
Activité étrangère
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Chaîne SMILES 
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
Clé InChI
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Application
Le tampon phosphate salin a été utilisé :
  • comme solution de lavage pour cellules souches de pulpe dentaire
  • pour des études de perfusion dans des échantillons de cerveau disséqués
  • comme solution de lavage pour la préparation des échantillons de culture cellulaire de neurones en vue de l′immunofluorescence et du marquage immunocytochimique
  • comme solution de lavage des ovaires et des spermatozoïdes lors de la culture et de la fécondation in vitro
Conditionnement
Le conditionnement de 4 l est fourni dans une boîte avec un robinet pour dispenser sans fuites
Autres remarques
Dilué à 1X, ce produit donne une solution saline tamponnée au phosphate dont la concentration en phosphate est de 0,01 M et la concentration en chlorure de sodium est de 0,154 M. Le pH de la solution est alors 7,4.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maturation, Fertilization and Implantation of Cattle Ova Cultured in Different Media
Saif AH, et al.
The eurasia proceedings of science, technology, engineering & mathematics., 3(9), 181-188 (2018)
Differences in serum steroid hormones concentrations in spontaneously hypertensive
Kozlowska A, et al.
Physiological Research (2018)
Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Different Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons in the Cell Cultures
Mikolajczyk A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(9), 2551-2551 (2018)
Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin
Hrubi E, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)
Stephen J Bush et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 359-373 (2018-12-12)
One of the most significant physiological challenges to neonatal and juvenile ruminants is the development and establishment of the rumen. Using a subset of RNA-Seq data from our high-resolution atlas of gene expression in sheep (Ovis aries) we have provided
Protocoles
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.