MilliporeSigma
Composés à base d'argent
Symbole atomique de l'argent
L'argent (Ag) est un métal blanc brillant prisé pour ses conductivités électrique et thermique élevées, ainsi que sa réflectivité. On le trouve généralement sous forme d'argent natif dans la croûte terrestre et il constitue souvent un sous-produit du raffinage du cuivre, de l'or, du plomb et du zinc. Les composés à base d'argent, polyvalents, sont utilisés en électronique, notamment sous forme de nanoparticules d'argent en raison de leur excellente conductivité. Dans le secteur pharmaceutique, les composés à base d'argent tels que le nitrate d'argent et la sulfadiazine d'argent présentent de puissantes propriétés antimicrobiennes mises à profit dans la prise en charge des plaies, l'application en couche sur les implants et le traitement des brûlures. Le nitrate d'argent est également employé en photographie et sert de précurseur en synthèse chimique.
Pour en savoir plus
L'argent utilisé comme catalyseur
Les catalyseurs à l'argent sont couramment utilisés en raison de leur pouvoir d'oxydation élevé et de leur potentiel à former des complexes de l'argent. Ils peuvent aussi servir d'activateurs en augmentant l'électronégativité d'autres catalyseurs, comme ceux à base d'or. Les synthèses organique et inorganique tirent toutes deux parti du potentiel d'oxydation stœchiométrique des composés à base d'argent. Les transformations organiques à catalyse homogène par l'argent révèlent la chimie redox unique de l'argent, qui est capable de catalyser des réactions avec une grande stéréosélectivité et une grande régiosélectivité. Les catalyseurs à l'argent facilitent la formation de liaisons, aussi bien intermoléculaires qu'intramoléculaires. Les procédés hétérogènes impliquant une catalyse à l'argent comprennent la réduction des NOx et l'oxydation catalytique du monoxyde de carbone (CO) en dioxyde de carbone (CO2). Les sels d'argent(I) sont également utilisés dans la catalyse de plusieurs réactions d'addition nucléophile et de plusieurs transformations organiques. Notre offre inclut un large choix de catalyseurs à l'argent de haute qualité pour la catalyse par les métaux de transition en synthèse organique.
L'acétate d'argent
L'acétate d'argent (AgC2H3O2) est un composé constitué d'ions argent (Ag+) coordinés à des ions acétate (C2H3O2-) par des liaisons ioniques. Couramment employé en synthèse organique, il sert d'agent oxydant doux. En chimie analytique, son insolubilité dans l'eau en fait un réactif précieux pour la détection des halogénures. L'acétate d'argent est également utilisé dans les filtres à cigarette pour réduire la dépendance à la nicotine en catalysant la conversion de la nicotine en une forme inactive. Ses potentielles propriétés antivirales ont également été étudiées, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour la recherche médicale sur la lutte contre les infections virales. Il intervient aussi dans une méthode unique de préparation de films polymères argentés hautement réfléchissants et conducteurs, en catalysant efficacement les réactions de cycloaddition des isocyanoacétates avec diverses oléfines.
L'acétate d'argent est également un précurseur bien connu que l'on rencontre dans l'électronique imprimée. Il a été observé que des "encres réactives" sans particules, dérivées de complexes de l'acétate d'argent, sont capables de produire des pistes dont la conductivité se rapproche de celle de l'argent massif.
Le nitrate d'argent
Le nitrate d'argent (AgNO3) est un composé chimique polyvalent présentant d'importantes applications dans les industries chimique et pharmaceutique. Très soluble, il sert de réactif dans diverses réactions de laboratoire, notamment pour la détection des halogénures et la synthèse d'autres composés à base d'argent. Fonctionnant comme un catalyseur, le nitrate d'argent facilite l'oxydation des aldéhydes aromatiques, aliphatiques et conjugués en leurs acides carboxyliques respectifs, en utilisant H2O2 comme oxydant. Il facilite également l'oxydation à l'air des alcools benzyliques et allyliques en formant les aldéhydes ou cétones correspondants en présence de Na2CO3. Le nitrate d'argent joue aussi un rôle crucial dans l'acylation de Friedel-Crafts des dérivés benzéniques et contribuant à la synthèse des cétones correspondantes. Il favorise en outre l'oxydation hydrolytique des organosilanes, entraînant la production d'hydrogène.
Dans le secteur pharmaceutique, le nitrate d'argent est largement utilisé pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes. Il est appliqué par voie topique dans le traitement des plaies comme agent cautérisant pour prévenir les infections et faciliter la cicatrisation. Il permet aussi de traiter les affections oculaires, comme la conjonctivite du nouveau-né, grâce à ses effets antibactériens. Dans la production de dispositifs médicaux, les revêtements en nitrate d'argent préviennent la colonisation microbienne, améliorent la biocompatibilité et réduisent les risques d'infection. Le nitrate d'argent sert de précurseur dans la synthèse de nanomatériaux, de composites à base d'argent et de composés à base d'argent.
Les nanoparticules d'argent
Les nanoparticules d'argent (NP d'Ag) sont essentielles à de nombreuses industries en raison de leurs propriétés exceptionnelles, par exemple leurs faibles dimensions, leur grande surface et leurs effets de confinement quantique. Les propriétés catalytiques, thermiques et optiques des nanoparticules d'argent sont fortement influencées par leur taille et leur forme. Les nanoparticules d'argent présentent une activité antibactérienne du fait de leur structure de surface et de leur rapport surface/volume élevé par rapport à d'autres nanomatériaux. L'interaction entre les NP d'Ag et les cellules bactériennes provoque l'accumulation de NP d'Ag dans les parois cellulaires, formant des trous et provoquant la mort des cellules. Les petites NP d'Ag sont connues pour avoir une plus grande activité antibactérienne que les grosses. Les NP d'Ag ont aussi été employées dans des biocapteurs en raison de la résonance plasmonique plus nette et plus forte de l'argent, aspect capital pour les systèmes d'imagerie. Ce sont des outils précieux pour le diagnostic et le traitement du cancer, car elles constituent des vecteurs de médicaments capables de cibler les cellules cancéreuses, d'absorber la lumière et de faciliter la destruction efficace de ces cellules par photothermie. Il est intéressant de noter que les NP d'Ag sont utilisées dans l'industrie alimentaire pour leurs propriétés antibactériennes.
Les nanofils d'argent
Les nanofils d'argent (AgNW) sont des nanostructures unidimensionnelles à base d'argent dont le diamètre varie généralement de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Ils présentent des propriétés électriques, thermiques et optiques exceptionnelles, ce qui en fait un matériau adapté aux applications flexibles conductrices, optiques et antimicrobiennes telles que les écrans tactiles, les cellules solaires, les films chauffants, l'imagerie médicale et les vêtements stériles. De plus, leur grand rapport longueur/diamètre leur permet de piéger efficacement la lumière dans les applications photovoltaïques.
Au-delà de l'électronique, on retrouve des nanofils d'argent dans les capteurs, la catalyse et les applications biomédicales, ce qui démontre leur polyvalence et leur potentiel pour l'innovation dans divers secteurs. Leurs propriétés uniques assurent une encapsulation et un transport efficaces des médicaments, améliorant ainsi la biodisponibilité et limitant les effets secondaires de ces derniers. Ils servent également de plateforme aux biocapteurs et permettent ainsi de détecter des biomolécules de manière rapide et sensible à des fins de diagnostic et de surveillance.
L'oxyde d'argent
L'oxyde d'argent (Ag2O) est une fine poudre noire ou brun foncé utilisée dans la synthèse d'autres composés à base d'argent. En électronique, notamment dans les batteries à l'oxyde d'argent et les batteries argent-zinc, il sert de matériau de cathode et offre une grande densité énergétique et une grande stabilité. Dans l'industrie pharmaceutique, l'oxyde d'argent possède des propriétés antimicrobiennes, ce qui en fait un ingrédient intéressant pour prévenir les infections dans les pansements et les dispositifs médicaux.
Les nanoparticules d'oxyde d'argent constituent un photocatalyseur stable en présence de rayonnement dans le spectre visible et le proche infrarouge. Leur activité photocatalytique dans le proche infrarouge est due à une faible bande d'énergie interdite, inférieure à 1,3 eV. En outre, l'agrégation des nanoparticules d'Ag2O crée une grande surface et de nombreuses limites cristallines, ce qui augmente les opportunités de fuite des électrons photogénérés et la probabilité de contact entre les trous photogénérés et d'autres matériaux. Les échantillons d'Ag2O ainsi obtenus présentent une activité photocatalytique et une stabilité exceptionnelles.
Le chlorure d'argent
Le chlorure d'argent (AgCl) est un composé cristallin blanc couramment utilisé comme catalyseur, agent antibactérien, matériau photographique et matériau semi-conducteur ionique. La grande photosensibilité du chlorure d'argent en fait un important photocatalyseur. Il catalyse également la préparation de 1,2,3-triazoles à partir d'alcynes et d'azotures . Il sert aussi de sel précurseur dans la synthèse de nanoparticules d'argent.
Dans le domaine de l'électrochimie, on retrouve le chlorure d'argent dans des capteurs et des électrodes du fait de sa conductivité. En médecine, il est utilisé dans les pansements et les dispositifs médicaux pour ses propriétés antimicrobiennes, qui permettent de prévenir les infections.