Principaux documents
1.01509
Supelco
Sulfate d'argent
GR for analysis ACS
Synonyme(s) :
Sulfate d'argent
25 G
346,00 $
100 G
1 040,00 $
1 KG
9 900,00 $
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
346,00 $
100 G
1 040,00 $
1 KG
9 900,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ag2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-653-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
655 °C
Solubilité
8 g/L
Densité
5.45 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lab on a bead with oscillatory centrifugal microfluidics for fast and complete mixing enables fast and accurate biomedical assays : L'intégration de la tétraméthylbenzidine dans une nouvelle plateforme de "lab-on-a-bead" (laboratoire sur bille) a permis d'améliorer de manière significative la vitesse de traitement et la fiabilité des essais biochimiques (Williams et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie) : ≥ 98,5 %
Identité : test réussi
Fraction insoluble et chlorure d'argent : ≤ 0,02 %
Substances non précipitées par l'acide chlorhydrique (exprimées en SO₄) : ≤ 0,03 %
Chlorures (Cl) : ≤ 10 ppm
Nitrates (NO₃) : ≤ 10 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 5 ppm
Fe (fer) : ≤ 10 ppm
Pb (plomb) : ≤ 10 ppm
Conforme aux spécifications ACS.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable