Principaux documents
1.04480
Supelco
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Mercury(II) sulfate
50 G
329,00 $
250 G
658,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
329,00 $
250 G
658,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HgO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-992-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
Résidus de réduction
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densité
6.470 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable