V-069
Pyridoxal 5′-phosphate solution
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
243,00 $
About This Item
243,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OCc1cnc(c(c1C=O)O)C)(O)O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C