P5669
Pyridoxine
≥98%
Synonyme(s) :
Pyridoxol, Vitamin B6
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
159-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
Clé InChI
LXNHXLLTXMVWPM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- artificial diet for sugarcane aphid pest
- modified Strullu and Romand (MSR) medium for carrot root organ culture
- Luria broth for E coli cultures
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable