F6625
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt, FAD-Na2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange-brown
Solubilité
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
Clé InChI
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.