V-015
(−)-Riboflavine
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1)), ampule of 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(−)-Riboflavin, Vitamin B2, Lactoflavin, Vitamin G
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1))
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup