Principaux documents
870225P
Avanti
16:0 Succinyl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870225P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-(succinyl) (sel sodique)
25 MG
234,84 $
500 MG
1 400,80 $
234,84 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
234,84 $
500 MG
1 400,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H77NO11PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
814.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
234,84 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870225P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870225P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870225P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H78NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(46)50-35-37(36-52-54(48,49)51-34-33-42-38(43)31-32-39(44)45)53-41(47)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45)(H,48,49);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
Clé InChI
CSBBOJBLMMDIFP-GKEJWYBXSA-M
Description générale
Le succinyl-PE 16:0, également appelé 1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-(succinyl) (DPPE), est un lipide fonctionnalisé dont le groupement de tête a été modifié. Les lipides fonctionnalisés se comportent comme des molécules rapporteurs.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Le 1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-(succinyl) (DPPE) est utilisé dans la production du copolymère PHEA-EDA-DPPE-GAL. Ce copolymère permet de préparer des nanoparticules chargées de tripalmitate de ribavirine (RBV) qui jouent le rôle de vecteurs ciblant les cellules hépatiques pour le traitement de l'hépatite C.[2]
Conditionnement
Flacon de 20 ml en verre transparent avec bouchon à vis (réf. 870225P-500mg)
Flacon de 5 ml en verre ambré avec bouchon à vis (réf. 870225P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Emanuela Fabiola Craparo et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1107-1122 (2013-07-19)
In this paper, we describe the preparation of liver-targeted nanoparticles potentially able to carry to hepatocytes a ribavirin (RBV) prodrug, exploiting the presence of carbohydrate receptors in the liver (i.e., ASGPR in hepatocytes). These particles were obtained starting from a
Mariusz Kepczynski et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(10), 2362-2379 (2016-03-08)
Synthetic lipids and surfactants that do not exist in biological systems have been used for the last few decades in both basic and applied science. The most notable applications for synthetic lipids and surfactants are drug delivery, gene transfection, as