860535P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine, Glucosylsphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860535P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860535P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860535P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18?,19-,20-,21-,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-SKXACSAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to screen lipids that rapidly and reversibly alter transepithelial electrical resistance (TER) or tight junction (TJ) permeability in epithelial tissue
- as a standard for the quantification of glucosyl sphingosine in Gaucher patients using liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometric (LC/ESI-MS/MS)
- as an internal standard for the quantification of lysoglucosylceramide in plasma for Gaucher disease using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable