860543P
Avanti
C12 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P, powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
348,14 $
About This Item
348,14 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860543P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
Clé InChI
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3