850500P
Avanti
CHAPS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
614.88 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850500P-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Technique(s)
protein quantification: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CCCS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable