Principaux documents
860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860673P, powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
1 MG
1 534,70 $
1 534,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 534,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H74D5NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
731.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 534,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860673P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35
Clé InChI
MVGFIPNJBNBHNC-SAQOYJOSSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860673P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available