860490P
Avanti
Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosine
244,11 $
About This Item
244,11 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Description générale
Application
- for sphingosine inhalations studies in mice to evaluate its therapeutic potential in respiratory epithelial cells[3]
- to investigate its effect on Pseudomonas aeruginosa strains[4]
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable