857133P
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
sn-(3--(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110729
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (857133P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (857133P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3