857131P
Avanti
14:0 BMP (S,R)
bis(monomyristoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
Bis(monoacylglycerol)phosphate, sn-(3-tetradecanoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′-tetradecanoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110857
523,00 $
About This Item
523,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857131P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857131P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857131P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H67O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-27-31(35)29-43-45(39,40)44-30-32(36)28-42-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);1H3/t31-,32+;
Clé InChI
NNTPILCZAQYMLP-CWZMXPKOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3