Principaux documents
857135C
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonyme(s) :
lysobisphosphatidic acid; LBPA
5 MG
518,09 $
518,09 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
518,09 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H82NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
792.07
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
518,09 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857135C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (857135C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857135C
Concentration
10 mg/mL (857135C-10mg)
5 mg/mL (857135C-5mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m0./s1
Clé InChI
YRFISMFFADMBIY-BXURRMQSSA-N
Application
18:1 bis(monoacylglycerol)phosphate (BMP) (S,S) may be used as an standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS) analysis for the quantification of BMP in mice tissues.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857135C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857135C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Metabolic disease and ABHD6 alter the circulating bis (monoacylglycerol) phosphate profile in mice and humans
Grabner GF, et al.
Journal of Lipid Research, 60(5), 1020-1031 (2019)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each