Principaux documents
610017
Avanti
Syringe (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 1000μL
1 EA
182,00 $
182,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
182,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NA.28
182,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder, products 610000 and 610023. Contains plunger, needle, syringe screw cap, and PTFE seals.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Application
Syringe (1000 μL) has been used:
  • to prepare unilamellar-vesicles
  • to transfer cell membrane solution for the preparation of cell membrane vesicles
  • to transfer lipid stocks in organic solvents for liposome preparation
Conditionnement
Syringe Box (8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4") (610017-1Ea)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit