610020
Avanti
Mini-Extruder (only)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Mini-Extruder
570,62 $
About This Item
570,62 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Application
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit
Les clients ont également consulté
Protocoles
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.