610023
Avanti
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder Set Without Holder/Heating Block
1 020,73 $
About This Item
1 020,73 $
Produits recommandés
Caractéristiques
Extruder Set without Block
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Application
Conditionnement
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
En option
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit
Les clients ont également consulté
Protocoles
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.