610033
Avanti
Syringe Screw Cap
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder Syringe Screw Cap, Syringe Terminal Screw Cap for Hamilton Syringe
27,30 $
About This Item
27,30 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit