610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
445,99 $
About This Item
445,99 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
En option
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit
Les clients ont également consulté
Protocoles
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.