Principaux documents
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H28O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Essai
>96%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES 
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
Clé InChI
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves