Documents
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthyl acetate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2668
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
206
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.016
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Point d'ébullition
228-229 °C
Densité
0.922 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; cooling; minty
Chaîne SMILES 
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 25 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Mentha arvensis, peppermint, scotch spearmint, raspberry, mango, buchu oil, lemon blam, ginger and orange juice, eucalyptus oil.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)