Principaux documents
W239402
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
W239402-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
217,00 $
10 KG
1 420,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W239402-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
217,00 $
10 KG
1 420,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2C(CH3)2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro FEMA:
2394
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2084
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.232
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets requirements for JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4839 (lit.)
pb
237-255 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; floral; herbaceous
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
Clé InChI
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
α,α-Dimethylphenethyl butyrate belongs to the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The compound has a mild, herbaceous odor. It is a fragrance ingredient used in various non-cosmetic products, such as detergents, household cleansers, and shampoos. It is also found in decorative cosmetics, toiletries, and shampoos. [1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
242.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
117 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fragrance material review on 1, 1-dimethyl-2-phenylethyl butyrate
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S439-S442 (2012)