Documents
W516406
Sigma-Aldrich
Dihydromyrcenol
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.144
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lime; citrus
Chaîne SMILES 
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dihydromyrcenol is used in the fragrance industry for its fresh lime and citrus-like odor.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)