W354309
Ethylene brassylate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
138-142 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; sweet
Chaîne SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCC(=O)OCCO1
InChI
1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2
Clé InChI
XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter