Documents
W398209
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl crotonate
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro FEMA:
3982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.566
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
107 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
Clé InChI
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the