Documents
294667
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenal
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=C(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clé InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Hydrodeoxygenation and hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal on supported platinum, palladium and copper catalysts has been reported.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)