Principaux documents
I7004
Sigma-Aldrich
2-Iodoaniline
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
5 G
76,90 $
25 G
235,00 $
76,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
76,90 $
25 G
235,00 $
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.02
Beilstein:
2204899
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
98%
76,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Clé InChI
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Palladium-catalysed carbonylation of 4-substituted 2-iodoaniline derivatives: carbonylative cyclisation and aminocarbonylation
Acs P, et al.
Tetrahedron, 62, 12051-12056 (2006)