W287407
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Phenylacetaldehyde, α-Tolyaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Description
may contain Citric acid
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; green; honey; hyacinth
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clé InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
68 °C - (External MSDS)