130079
Methyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
TPMP, Triphenylmethylphosphonium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
230-234 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C