W359807
2-Methoxy-4-propylphenol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
4-Propylguaiacol, Dihydroeugenol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
clove; spicy; phenolic; sweet
Chaîne SMILES
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup