Documents
W253200
Sigma-Aldrich
Gaïacol
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-Méthoxyphénol, Éther monométhylique de catéchol, Éther monométhylique de pyrocatéchol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro FEMA:
2532
Numéro Beilstein :
508112
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
173
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.27 (vs air)
Pression de vapeur
0.11 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le gaïacol est un arôme naturellement présent dans les tomates et le vin affiné en fûts de chêne.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
Le gaïacol peut être utilisé pour la préparation de vanilline, qui est un aromatisant bien connu.
Actions biochimiques/physiologiques
Le gaïacol, en association avec le 2,4,6-trichloroanisole, est responsable du goût de bouchon dans le vin. Une méthode a été développée pour l′extraction et la quantification de ces deux composés.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
Articles
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.