Principaux documents
W291706
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
FG
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
W291706-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
105,00 $
10 KG
351,00 $
25 KG
605,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W291706-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
105,00 $
10 KG
351,00 $
25 KG
605,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2917
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro E:
E 433
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
palm oil
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 172.838
FDA 21 CFR 172.840
FDA 21 CFR 172.842
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
corn
Propriétés organoleptiques
alcohol
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Polysorbate 80 (TWEEN® 80) is a polyethylene sorbitol ester.
Application
Polysorbate 80 (TWEEN® 80), a hydrophilic non-ionic surfactant,[1] is widely employed as a surfactant and solubilizing agent in food and cosmetic industries.[2]
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Hongjian Zhang et al.
Archives of pharmacal research, 26(9), 768-772 (2003-10-17)
Tween 80 (Polysorbate 80) is a hydrophilic nonionic surfactant commonly used as an ingredient in dosing vehicles for pre-clinical in vivo studies (e.g., pharmacokinetic studies, etc.). Tween 80 increased apical to basolateral permeability of digoxin in Caco-2 cells suggesting that
Stability characterization of a polysorbate 80-dimethyl trisulfide formulation, a cyanide antidote candidate.
Bartling CM, et al.
Drugs in R&D, 16(1), 109-127 (2016)
Use of Polysorbate 80 (Tween 80) as a phase-transfer catalyst.
Thoman CJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4476-4478 (1989)
Tatiana Beldarrain-Iznaga et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 141, 110136-110136 (2021-03-02)
To provide their health effect, probiotics need to maintain their viability, adhere to the intestinal epithelium, and colonize it without losing their probiotic properties. In the present study, Lactobacillus casei was encapsulated in a double emulsion and then coated with
Asher Preska Steinberg et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2675-2683 (2019-06-28)
Systems consisting of a polyelectrolyte solution in contact with a cross-linked polyelectrolyte network are ubiquitous (e.g., biofilms, drug-delivering hydrogels, and mammalian extracellular matrices), yet the underlying physics governing these interactions is not well understood. Here, we find that carboxymethyl cellulose
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Storage conditions of Polysorbate 80: What are the adviced storage conditions of Polysorbate 80? We normally store it at room temperature. But recently stored it at 2-8°C, does this impact the quality of our product?
    1 answer
    1. This product does not require controlled temperature storage. While stability studies at low temperatures have not been performed, historically, refrigerated temperatures have had no impact on product integrity. In many cases, this product is added to mixtures at low concentrations and then stored frozen. This product ships at ambient temperature globally, at all times of the year, and in all climates. It is very robust.