W246830
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-propenylphenol
80,50 $
About This Item
80,50 $
Produits recommandés
Source biologique
Betel leaf oil
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
132 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
isoeugenol
Propriétés organoleptiques
clove; woody; spicy; smoky; sweet
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.