Principaux documents
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
2690
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.758
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; fruity
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
Clé InChI
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)