269255
trans-2-Pentenal
95%
Synonyme(s) :
2-Ethylacrylic aldehyde
68,90 $
About This Item
68,90 $
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
pb
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup