W313505
trans,trans-2,4-Decadienal
≥90%, FG
Synonyme(s) :
(E,E)-2,4-Decadienal
76,70 $
About This Item
76,70 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; meaty; citrus
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Clé InChI
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Multispectral and Molecular Dynamics Study on the Impact of trans,trans-2,4-Decadienal and 4-hydroxy-2-nonenal on Myoglobin Redox Stability.: The study examines the effects of lipid oxidation products on protein stability, with significant implications for understanding oxidative stress and its impact on muscle foods (Qi et al., 2024).
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter