Principaux documents
W318302
Sigma-Aldrich
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Pyrazine à l'odeur d'amande
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro FEMA:
3183
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2266
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.126
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
almond; green; nutty
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; green; nutty
Chaîne SMILES 
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup