Principaux documents
W376108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
Hazelnut ketone
W376108-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
711,00 $
1 KG
3 670,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W376108-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
711,00 $
1 KG
3 670,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro FEMA:
3761
Conseil de l'Europe Nº :
2085
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.139
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
98%
Peut contenir
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; pungent; nutty
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans is the characteristic aroma compound of hazelnuts.[1][113}
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.