W294306
Propyl formate
≥97%
Synonyme(s) :
n-Propyl methanoate
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Densité de vapeur
3.03 (vs air)
Pression de vapeur
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pb
80-81 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
Chaîne SMILES
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup